Läs mer
BD GolgiPlug™ Proteintransporthämmare (innehåller Brefeldin A)
Produktkod. 15847968
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15847968 1 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15847968 Leverantör BD Leverantörsnummer 555029
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Förbättra detekterbarheten av cytokinproducerande celler med immunfluorescerande färgning och flödescytometrisk analys
Blockera de intracellulära proteintransportprocesserna när de läggs till in vitro- eller in vivo-stimulerade lymfoida celler
  • Producera en ansamling av cytokiner och/eller proteiner i Golgi-komplexet
  • Förbättra detekterbarheten av cytokinproducerande celler med immunfluorescerande färgning och flödescytometrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration Rekommenderas för användning vid 1:1000 i cellkultur.
För användning med (applikation) Förbättra detekterbarheten av cytokinproducerande celler med immunfluorescerande färgning och flödescytometrisk analys
pH-intervall 7,2 till 7,6
Innehåll och lagring Förvara outspädd vid 4 °C
Produkttyp BD GolgiPlug Proteintransporthämmare med Brefeldin A
Kvantitet 1 mL
Formatera Vätska