Läs mer
BD HeLa + Anisomycin Lysate
Produktkod. 15816009
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. 15816009
Brand: BD 611692
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Human Epitheloid Cervical Carcinoma
Convenient to use and provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Useful control for western blotting application
  • Source that can be rich in endogenously expressed proteins
  • Storage Buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Epitheloid Cervical Carcinoma
Beredningsmetod HeLa (Human Epitheloid Carcinoma) cells, were grown to 80 to 90% confluency, then treated with 25μg/mL Anisomycin, an antibiotic and Protein synthesis inhibitor, for 15 min. at 37°C
Kvantitet 500 μg
Förvaringsbuffert 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Värd art Human
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C