Läs mer
BD Fixable Viability Stain 575V
Produktkod. 15844469
Change view
Kvantitet:
200 μg
Produktkod. Kvantitet
15844469 200 μg
1 options
Produktkod. 15844469 Leverantör BD Leverantörsnummer 565694
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
For discrimination of viable from non-viable mammalian cells in multicolor flow cytometric applications. BD Horizon™ Fixable Viability Stain 575V reacts with and covalently binds to cell-surface and intracellular amines. Permeable plasma cell membranes allow for the intracellular diffusion of the dye and covalent binding to higher overall concentrations of amines than in nonpermeable live cells.
  • Fixable Viability Stain 575V is excited by the Violet laser (with an excitation maximum of 396nm), and has a fluorescence emission maximum of 572nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation)
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Cellpermeabilitet Permeable
Produkttyp Fixable Viability Stain 575V
Innehåll och lagring -80°C
Kvantitet 200 μg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Horizon Fixable Viability Stain 575V
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fixable Viability Stain 575V