Läs mer
BD BV480 Mus Anti-Human CD14
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Beskrivning
- Med ett Ex Max på 436nm och Em Max vid 478nm, BD Horizon™ BV480 kan exciteras av den violetta lasern och detekteras i BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filterset
- BV480 har mindre spridning till BV605-detektorn och är i allmänhet ljusare än BV510
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BV480 Mus Anti-Human CD14 |
| Kvantitet | 100 tester |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Korsreaktivitet | QC-testning: Människan |
| Form | BV480 |
| Provvolym | 5μ L |
| Innehåll och lagring | Förvara outspädd vid 4 °C |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid |