Läs mer
BD BV480 Mus Anti-Ki-67
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Beskrivning
- Med ett Ex Max på 436nm och Em Max vid 478nm, BD Horisont &handel; BV480 kan exciteras av den violetta lasern och detekteras i BD Horisont &handel; BV510 (525/40nm) filterset
- BV480 har mindre spridning till BV605-detektorn och är i allmänhet ljusare än BV510
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | BV480 Mus Anti-Ki-67 |
| Kvantitet | 25 tester |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning (flödescytometri) |
| Korsreaktivitet | QC-testning: Människan; Testad i utveckling: Mus; Rapporterad reaktivitet: Råtta, Rhesus |
| Form | BV480 |
| Provvolym | 5μ L |
| Innehåll och lagring | Förvara outspädd vid 4 °C |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid |