Läs mer
BD Horizon™ BV605 Annexin V
Produktkod. 15873249
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15873249 100 tester
1 options
Produktkod. 15873249 Leverantör BD Leverantörsnummer 563974
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
En känslig sond för att identifiera apoptotiska celler, binder till negativt laddade fosfolipidytor med högre affinitet för fosfatidylserin (PS) än de flesta andra fosfolipider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Kvantitet 100 tester
Färg BV605
Innehåll och lagring Förvara outspädd vid 4 °C
Form Bufferad lösning
Endast för forskning