Läs mer
BD Horizon™ PE-CF594 Annexin V
Produktkod. 15892869
Change view
Kvantitet:
50 tester
Produktkod. Kvantitet
15892869 50 tester
1 options
Produktkod. 15892869 Leverantör BD Leverantörsnummer 563544
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
En känslig sond för att identifiera apoptotiska celler, binder till negativt laddade fosfolipidytor med högre affinitet för fosfatidylserin (PS) än de flesta andra fosfolipider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Kvantitet 50 tester
Färg PE-CF594
Innehåll och lagring Förvara outspädd vid 4 °C
Form Bufferad lösning
Endast för forskning