Läs mer
BD Human C3a ELISA Utrustning
Kvantitet:
1 tallrik
Beskrivning
De OptEIA ELISA testet är en fastfassandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay)
- Använder monoklonal antikropp specifik för human C3a-desArg belagd på en 96-brunnars platta
ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | C3a |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Tvättkoncentrat (20X), stopplösning, standard/provspädningsmedel, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, Human C3a Antikroppsbelagd platta, detektionsantikropp Biotin Anti-Human C3a, Human C3a frystorkad standard, ELISA spädningsmedel, TMB ettstegs Substratreagens |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Provtyp | Humant EDTA-plasma, serum, biologiskt prov |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | In vitro kvantitativ bestämning Human C3a-desArg, ELISA |
| Produkttyp | Human C3a ELISA utrustning |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hu C3a OptEIA ELISA Kit 1Plt
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Endast forskningsanvändning