Läs mer
BD Human C4a ELISA Utrustning
Beskrivning
Kräver
Mikroplattläsare som kan mäta absorbans vid 450 nm, precisionspipetter för att leverera μ50 L μoch 100 L volymer, justerbara 1mL, 5mL, 10mL, 25mL pipetter för reagensberedning, avjoniserat eller destillerat vatten, tvättflaska eller automatiserad mikroplatttvätt för att förbereda standardpapper eller loggdata för att förbereda standardpapper, dilu timer, absorberande papper
Använder monoklonal antikropp specifik för human C4a/C4a-desArg belagd på 96-brunnars platta. Standarder och prover läggs till brunnar och eventuell C4a-desArg som finns binder till immobiliserad antikropp. Brunnarna tvättas och en blandning av biotinylerad polyklonal anti-human C4a-antikropp och streptavidin-pepparrotsperoxidas tillsätts, vilket ger en antikropp-antigen-antikropp“ smörgås” . Brunnarna tvättas igen och substratlösning tillsätts, vilket ger en blå färg i direkt proportion till mängden C4a-desArg som finns i det initiala provet. Stop Solution ändrar färgen från blå till gul, brunnar avläses vid 450 nm
- Fastfas sandwich ELISA
- Signalerar aktivering av klassiska vägar eller lektinkomplementvägar i flera autoimmuna sjukdomar inklusive reumatoid artrit, lupus erythematosus och akut glomerulonefrit såväl som i tidiga stadier av organtransplantatavstötningar
- Svag multifunktionell proinflammatorisk mediator genom att öka vaskulär permeabilitet och att vara spasmogen
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | C4a |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Tvättkoncentrat (20X), stopplösning, Enzymkoncentrat Streptavidin-HRP, ELISA spädningsmedel, standard/provspädningsmedel, TMB enstegssubstratreagens, human C4a-antikroppsbelagd platta, detektionsantikropp Biotin Anti-Human C4a, Human C4a-standard |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Provtyp | Humant EDTA-plasma, serum, biologiskt prov |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humant C4a och C4a-desArg, ELISA |
| Produkttyp | Human C4a ELISA utrustning |
Säkerhet och hantering
- Human C4a ELISA Kit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: CMIT/MIT, EDTA, phosphoric acid
Endast forskningsanvändning