Läs mer
BD Human Definitive and Pancreatic Endoderm Analysis Kit
Produktkod. 15821979 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
15821979 25 tester
1 options
Detta kit innehåller skadliga, giftiga och mycket brandfarliga komponenter. Hantera varsamt enligt instruktionerna på bipacksedeln.
Produktkod. 15821979 Leverantör BD Leverantörsnummer 562496
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta kit innehåller skadliga, giftiga och mycket brandfarliga komponenter. Hantera varsamt enligt instruktionerna på bipacksedeln.
Innehåller
Alexa Fluor™ 488 Mus anti-Human Pax-6, 25 tester; PE Mouse anti-PDX-1, 25 tester; PE Mouse anti-Human FoxA2, 25 tester; PerCP-Cy ™5.5 Mus anti-Sox2, 25 tester; PerCP-Cy5.5 Mus anti-Human Sox17, 25 tester; Alexa Fluor 647 Mus anti-Human Nanog, 25 tester; Perm buffert III, 50 ml; Fixeringsbuffert, 50mL
Satsen innehåller en kombination av musmonoklonala antikroppskonjugat
Cellpopulationer identifierade:
  • Pluripotenta stamceller
  • Definitiv endoderm
  • Pankreatisk endoderm
  • Ektodermala föroreningar
  • Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Kvantitet 25 tester
Reaktivitet Människa