Innehåller
- Human dendritiska cellberikande cocktail, 5,0 ml:
- Biotin Mouse Anti-human CD3, klon UCHT1
- Biotin Mus Anti-human CD14, klon M5E2
- Biotin Mouse Anti-human CD19, klon HIB19
- Biotin Mouse Anti-human CD41a, klon HIP8
- Biotin Mouse Anti-human CD56, klon B159
- Biotin Mus Anti-human CD66b, klon G10F5
- Biotin Mouse Anti-human CD235a (glykoforin A), klon GA-R2 (HIR2)
- Biotin Mus Anti-humant IgE, klon G7-26
- i vattenhaltig buffrad lösning innehållande 0,09 % natriumazid
- BD IMag Streptavidin Particles Plus - DM, 7,5 ml:
- i vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA™ och 0,09 % natriumazid
Färgar samtidigt erytrocyter, blodplättar och de flesta leukocyter utom DC. Negativ selektion utförs sedan för att berika den omärkta DC
- Innehåller biotinylerade monoklonala antikroppar som känner igen antigener uttryckta på erytrocyter, blodplättar och perifera leukocyter som inte är DC
- BD IMag™ Streptavidin Particles Plus – DM är magnetiska nanopartiklar som har streptavidin kovalent konjugerat till sina ytor
- Undviker oavsiktlig aktivering av berikad DC genom att använda reagenser som inte direkt binder till DC
Användningsområden:
Flödescytometri, Vävnadskultur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Inkluderar | Cocktail för anrikning av mänskliga dendritiska celler, 5 ml: Biotin Mus Anti-Human CD3, klon UCHT1, CD14, klon M5E2, CD19, klon HIB19, CD41a, klon HIP8, CD56, klon B159, CD66b, klon G10F5, CD235a (Glycophorin A cloR-), klon (E 2 G7-26, BD IMag Streptavidinpartiklar Plus - DM, 7,5mL |
| Kvantitet | 5 ml |
| Validerad ansökan | RUO |
| Produkttyp | Cocktail för anrikning av dendritiska celler |
Endast forskningsanvändning