Läs mer
BD mänskligt IFN-γ ELISA Kit II
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
De OptEIA™ testet är en fastfassandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Reaktivitet: Människan
- Använder monoklonal antikropp specifik för IFN-γ belagd på en 96-brunnars platta
ELISA
Innehåller:
- Antikroppsbelagda brunnar: 2 plattor med 96 brytbara brunnar (12 remsor x 8 brunnar) belagda med anti-human IFN-Γ monoklonal antikropp
- Detektionsantikropp: 30 ml biotinylerat anti-humant IFN-Γ monoklonal antikropp med ProClin™ -150 som konserveringsmedel
- Standarder: 4 injektionsflaskor lyofiliserade rekombinanta humana IFN-Γ
- Enzymkoncentrat (250x): 150 μL 250x koncentrerat Streptavidin-pepparrotsperoxidaskonjugat med BSA och ProClin-300 som konserveringsmedel
- Standard/provspädningsmedel: 30 ml djurserum med 0,09 % natriumazid som konserveringsmedel
- ELISA Spädningsmedel: 12mL av en buffrad proteinbas med 0,09 % natriumazid som konserveringsmedel
- Tvättkoncentrat (20x): 100mL 20x koncentrerad tvättmedelslösning med ProClin-150 som konserveringsmedel
- TMB One-Step Substratreagens: 30 ml 3,3',5,5'-tetrametylbensidin (TMB) i buffrad lösning
- Stopplösning: 13 ml 1 M fosforsyra
- Plate Sealers: 4 ark med självhäftande baksida
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IFN |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Human IFN-g Antikroppsbelagd platta, detektion Antikroppbiotin Anti-Human IFN-g, Human IFN-gammastandard, TMB enstegssubstratreagens, Enzymkoncentrat Streptavidin -HRP, tvättkoncentrat (20X), ELISA Spädningsmedel, stopplösning, standard/provspädningsmedel |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultur |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | In vitro kvantitativ bestämning av mänskliga interferoner, ELISA |
| Produkttyp | Humant IFN-gamma ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning