Läs mer
BD Humant IL-1β ELISA Kit II
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
Innehåller
Antikroppsbelagda brunnar, detektionsantikropp, standarder, enzymkoncentrat (250x), enzymspädningsmedel, ELISA Spädningsreagens, tvättkoncentrat (20x), TMB One-Step Substratreagens, stopplösning, plattförseglare
- Standardintervall: 1,95-125 pg/ml
- Kraftfull immunmodulator
- Formulerad för förbättrad känslighet
ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-1beta |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Stopplösning, Human IL-beta standard, TMB enstegs substratreagens, enzymspädningsmedel, Human IL-1beta Antibody belagd platta, ELISA spädningsreagens, detektion Antikropp Biotin Anti-Human IL-1beta, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, tvättkoncentrat (20X) |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humant IL-1beta, ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-1beta ELISA kit II |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Human IL-1beta ELISA Kit II
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: phosphoric acid, CMIT/MIT
Endast forskningsanvändning