Innehåller
Capture antibody, detection antibody, enzyme reagent, standards, instruction/analysis certificate
To develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for natural or recombinant human IL-1β in serum, plasma, and cell culture supernatants
Enzyme-linked immunosorbent assay
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 3,9 till 250 pg/ml |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Namn | Human IL-1 beta Set II |
| Kvantitet | 20 Plates |
| Förvaringskrav | -80°C |
| Korsreaktivitet | Human |