Läs mer
BD Humant IL-10 ELISA Kit II
Beskrivning
Innehåller
2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-10-antikropp; Detektionsantikropp: Biotinylerad anti-human IL-10; Enzymkoncentrat (250X): pepparrotsperoxidaskonjugat; Rekombinant humant IL-10, lyofiliserat, 4 ampuller; Standardutspädningsmedel; Tvättkoncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stoppa lösning; Självhäftande plattförseglare
De OptEIA™ testet är en fastfassandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Reaktivitet: Människan
- Använder monoklonal antikropp specifik för IFN-γ belagd på en 96-brunnars platta
Användningsområden:
ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-10 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-10-antikropp, biotinylerad anti-human IL-10, HRP-konjugat (250X), 4 injektionsflaskor rekombinant Human IL-10 (lyofiliserad), standardspädningsmedel, tvättkoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B, platta seallösning |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultur |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humana interleukiner, ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-10 ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning