Läs mer
BD Humant IL-12 (p40) ELISA Kit II
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
Innehåller
Antikroppsbelagda brunnar, detektionsantikropp, standarder, enzymkoncentrat (250x), standard/provspädningsmedel, ELISA Spädningsmedel, tvättkoncentrat (20x), TMB One-Step Substratreagens, stopplösning, plattförseglare
- Kraftfull regulator av cellmedierade immunsvar
- Utsöndras av aktiverade B-lymfocyter och makrofager
Användningsområden:
ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-12 (p40) |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Tvättkoncentrat (20X), stopplösning, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, Human IL-12 (p40) Antikroppsbelagd platta, detektion Antikropp Biotin Anti-Human IL-12 (p40), Human IL-12 (p40) standard, ELISA Spädningsmedel, standard/provspädningsmedel, TMB enstegssubstratreagens |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humant IL-12 (p40), ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-12 (p40) ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning