Läs mer
BD Humant IL-2 ELISA Kit II
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
Innehåller
2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-2-antikropp; Detektionsantikropp: Biotinylerad anti-human IL-2; Enzymkoncentrat (250X): pepparrotsperoxidaskonjugat; Rekombinant humant IL-2, lyofiliserat, 4 ampuller; Standardutspädningsmedel; Tvättkoncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stoppa lösning; Självhäftande plattförseglare
De OptEIA™ testet är en fastfassandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- Använder monoklonal antikropp specifik för IL-2 belagd på en 96-brunnars platta
- Utvecklad för noggrannhet med serum- och plasmaprover
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-2 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-2-antikropp, biotinylerad anti-human IL-2, HRP-konjugat (250X), 4 flaskor rekombinant humant IL-2 (frystorkad), standardspädningsmedel, tvättkoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultur |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humana interleukiner, ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-2 ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning