Läs mer
BD Humant IL-2 ELISA Uppsättning
Kvantitet:
20 plattor
Beskrivning
Innehåller
- Capture Antibody: Anti-human IL-2 monoklonal antikropp
- Detektionsantikropp: Biotinylerad anti-human IL-2 monoklonal antikropp
- Enzymreagens: Streptavidin-pepparrotsperoxidaskonjugat (SAv-HRP)
- Standarder: Rekombinant mus IL-2, lyofiliserad
- Instruktion / Analyscertifikat
- Innehåller de komponenter som är nödvändiga för att utveckla enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA )
- För naturligt eller rekombinant humant IL-2 i serum, plasma och cellkultursupernatanter
Enzymkopplad immunosorbentanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Humant IL-2 ELISA uppsättning |
| Tillräckligt för | 20 96-brunnars tallrikar |
| För användning med (applikation) | Att utvecklas ELISA för naturligt eller rekombinant humant IL-2 i serum, plasma och cellkultursupernatanter |
| Kit Innehåll | anti-human IL-2 monoklonal (infångande) antikropp, Biotinylerad anti-Human IL-2 monoklonal (detektion) antikropp, Instruktions-/analysintyg, Lyofiliserat rekombinant humant IL-2 (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Kvantitet | 20 plattor |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
Endast forskningsanvändning