Läs mer
BD Humant IL-4 ELISA Kit II
Beskrivning
Innehåller
2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-4-antikropp; Detektionsantikropp: Biotinylerat anti-humant IL-4; Enzymkoncentrat (250X): pepparrotsperoxidaskonjugat; Rekombinant humant IL-4, lyofiliserat, 4 ampuller; Standardutspädningsmedel; Tvättkoncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stoppa lösning; Självhäftande plattförseglare
Kräver
Mikroplattläsare som kan mäta absorbans vid 450 nm, precisionspipetter för att leverera μ50 L μoch 100 L volymer, justerbara 1mL, 5mL, 10mL, 25mL pipetter, avjoniserat eller destillerat vatten, tvättflaska eller automatiserad mikroplatttvätt, log- och programvara för rutpapper eller datorloggar. ELISA dataanalys, rör för att förbereda standardutspädningar, laboratorietimer, absorberande papper
Använder monoklonal antikropp specifik för IL-4 belagd på 96-brunnars platta som binder till immobiliserad antikropp. Brunnarna tvättas och streptavidin-pepparrotsperoxidaskonjugat blandat med biotinylerad anti-human IL-4-antikropp tillsätts, vilket ger antikropp-antigen-antikropp“ smörgås” . Brunnarna tvättas igen och TMB-substratlösning tillsätts, vilket ger blå färg i direkt proportion till mängden IL-4 närvarande i det initiala provet. Stopplösningen ändrar färgen från blå till gul, och mikrobrunnars absorbanser avläses vid 450 nm
- Protein som innehåller 130 aminosyrarester
- Innehåller standarder och prover
- Produceras av aktiverade T-celler, mastceller och basofiler
- Kan stimulera tillväxten, differentieringen och bibehålla livsdugligheten hos vissa undergrupper av B-celler och T-celler
- Kan ha olika biologiska effekter på många icke-lymfoida celler inklusive endotelceller och fibroblaster
- Standardintervall: 7,8 - 500 pg/ml
- Känslighet: 4pg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-4 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-4-antikropp, biotinylerad anti-human IL-4, HRP-konjugat (250X), 4 flaskor rekombinant human IL-4 (frystorkad), standardspädningsmedel, tvättkoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B, stoppreagens |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultur |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humant IL-4, ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-4 ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning