Läs mer
BD Humant IL-6 ELISA Kit II
Beskrivning
Innehåller
2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-6-antikropp; Detektionsantikropp: Biotinylerat anti-humant IL-6; Enzymkoncentrat (250X): pepparrotsperoxidaskonjugat; Rekombinant humant IL-6, lyofiliserat, 4 ampuller; Standardutspädningsmedel; Tvättkoncentrat (20X); Substratreagens A; Substratreagens B; Stoppa lösning; Självhäftande plattförseglare
Kräver
Mikroplattläsare att läsa vid 450nm, precisionspipetter (50 och 100 μL), justerbara 1mL, 5mL, 10mL, 25mL pipetter, avjoniserat eller destillerat vatten, tvättflaska eller automatiserad mikroplatttvättare, log-log-grafpapper eller dator och programvara för ELISA dataanalys, rör för att förbereda standardutspädningar, laboratorietimer, absorberande papper
IL-6-specifik monoklonal antikropp binder till immobiliserad antikropp belagd på 96-brunnars platta. Brunnarna tvättas och streptavidinpepparrotsperoxidaskonjugat blandat med biotinylerad anti-human IL-6-antikropp tillsätts, vilket ger en antikropp-antigen-antikropp“ smörgås” . Brunnarna tvättas igen och TMB-substratlösning tillsätts, vilket ger en blå färg i direkt proportion till mängden IL-6 närvarande i det initiala provet. Stopplösningen ändrar färgen från blå till gul, och mikrobrunnsabsorbanserna avläses vid 450 nm.
- Fastfas sandwich ELISA
- Standardintervall: 4,7 - 300 pg/ml
- Känslighet: 4pg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-6 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | 2 plattor med 96 brytbara brunnar belagda med anti-human IL-6-antikropp, biotinylerad anti-human IL-6, HRP-konjugat (250X), 4 injektionsflaskor rekombinant Human IL-6 (frystorkad), standardspädningsmedel, tvättkoncentrat (20X), substratreagens A, substratreagens B, stoppreagens |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultur |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humant IL-6, ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-6 ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning