Läs mer
BD Humant IL-8 ELISA Kit II
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
Innehåller
Antikroppsbelagda brunnar, detektionsantikropp, standarder, enzymkoncentrat (250x), standard/provspädningsmedel, ELISA Spädningsmedel, tvättkoncentrat (20x), TMB One-Step Substratreagens, stopplösning, plattförseglare
Hjälper till vid kvantitativ bestämning av humant IL-8 i serum, plasma och cellkultursupernatant.
- Relaterat till lågmolekylära proinflammatoriska faktorer som kallas kemokiner
Användningsområden:
ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IL-8 |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Inkluderar | Tvättkoncentrat (20X), stopplösning, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, Human IL-8 Antibody-belagd platta, detektionsantikropp Biotin Anti-Human IL-8, rekombinant Human IL-8 standard, standard/provspädningsmedel, TMB enstegs substratreagens, ELISA Spädningsmedel |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av humant IL-8, ELISA |
| Produkttyp | Humant IL-8 ELISA kit II |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD OptEIA Human IL-8 ELISA Kit II
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P391-Samla upp spill.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: phosphoric acid, CMIT/MIT, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one