Läs mer
Human Immunoglobulin Master Buffer Kit, BD
Produktkod. 15829578 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15829578 100 tester
1 options
Produktkod. 15829578 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 558683
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Innehåller
  • Instrumentinställning Bead F1
  • Instrumentinställning Bead F9
  • Instrumentinställning Bead A1
  • Instrumentinställning Bead A9
  • Analysspädningsmedel
  • Detektionsreagensspädningsmedel
  • F tvättbuffert (1X)
  • PE Instrument Setup Bead F1
  • PE positiv kontrolldetektor
  • Capture Bead Diluent
Använder partiklar med diskreta fluorescensintensiteter för att detektera lösligt immunglobulin
Innehåller alla stödreagenser som behövs för att utföra en analys med CBA Human Immunoglobulin Flex Set.
  • Ger tillräckligt med reagens för kvantitativ analys av 100 prover och 10 instrumentinställningsprocedurer
  • Buffertar och instrumentinställningsreagenser som tillhandahålls har optimerats för analys av immunglobulin i serumprover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Antal tester 100.0
Inkluderar 2 flaskor 40 mL analysspädningsmedel, 1 flaska 5 mL spädningsvätska för infångningspärlor, 1 flaska 5 mL detektionsreagensspädningsmedel, 1 flaska 260 mL tvättbuffert, 1 flaska 0,25 mL instrumentinställningspärla A1, 1 flaska 0,25 mL instrumentuppsättning pärla A, 1 flaska 0,25 mL instrumentuppsättning flaska A, 1 flaska 0 mL instrumentuppsättning.
Kvantitet 100 tester
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Cytometric Bead Array (CBA) analys