Läs mer
BD Humana intracellulära CytoKine-2 positiva kontrollceller, HiCK-2
Product Code. 15837988 Shop All BD Biosciences Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Product Code. Kvantitet
15837988 1 mL
1 options
Product Code. 15837988 Supplier BD Supplier No. 555062
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Includes
5 x 10 6 aktiverade humana PBMC (20 testprover med 2,5 x 10 5 celler/test) fixerade och suspenderade i 1 ml (10 % dimetylsulfoxid och 90 % fetalt bovint serum)
Innehåller fixerade, icke-permeabiliserade humana lymfoida celler
  • Inkluderar celler som uttrycker detekterbara nivåer av intracellulär IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 och GM-CSF
  • Framställd genom att stimulera humana PBMCs i närvaro av en proteintransportinhibitor
  • Celler som skördades fixerades och lagrades sedan i 1 ml 10 % dimetylsulfoxid och 90 % fetalt bovint serum vid -80°
  • Koncentration: 5x10 ^ celler/ml
Intracellulär färgning, Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Ljusbrun
Koncentration 5 x 106 celler/ml
Upptäcker IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 och GM-CSF
För användning med (applikation) Intracellulär färgning
Kvantitet 1 mL
Innehåll och lagring ≈5 x 106 aktiverade humana PBMC (20 testprover vid 2,5 x 105 celler per test) fixerade och suspenderade i 1 ml. -80 °C
Reaktivitet Människa
Formatera Fryst
Endast för forskning.