Innehåller
BD PharMingen Stain Buffer (FBS); Cytofix/Cytoperm Buffert; Perm/Wash Buffert; PE-konjugerad anti-human eller mus IL-2; PE-konjugerad anti-human eller mus IFN-g; PE-konjugerad anti-human eller mus TNF-a; PE-konjugerad isotypkontrollcocktail; Renad cocktail av blockerande antikroppar; Leukocytaktiveringscocktail; MiCK-1 eller HiCK-1 cytokinpositiva kontrollceller; Färgningssats manual
- Innehåller de väsentliga reagensen för aktivering av en human perifer blodcellspopulation och deras efterföljande intracellulära färgning för att detektera IL-2, IFN-g- och TNF-a-producerande celler
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | IL-2, IFN-g- och TNF-a |
| Kvantitet | 25 tester |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Reaktivitet | Människa |