Läs mer
BD Människo- och muspluripotenta stamcellsanalyskit
Produktkod. 15870229
Change view
Kvantitet:
50 tester
Produktkod. Kvantitet
15870229 50 tester
1 options
Innehåller 4% paraformaldehyd (PFA) och är klassad som skadlig
Produktkod. 15870229 Leverantör BD Leverantörsnummer 560477
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Innehåller 4% paraformaldehyd (PFA) och är klassad som skadlig
Innehåller
SSEA-4, oktober 3/4 och SSEA-1
Att analysera celler för uttryck av cellyte och intracellulära pluripotensmarkörer och differentieringsmarkörer
Tillhandahåller de reagenser som krävs för att utföra flerfärgsflödescytometri på mänskliga embryonala stamceller (hESCs), musembryonala stamceller (mESCs) och inducerade pluripotenta stamceller (iPS)
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri
Inkluderar SSEA-4 Alexa Fluor™ 647, oktober 3/4 PerCP-™Cy 5.5, SSEA-1 PE, isotypkontroll Antikroppar, BD Cytofix™ Fixeringsbuffert, BD Perm/Wash™ Buffert, BD™ compBead Plus kompensation
Kvantitet 50 tester
Endast forskningsanvändning