Läs mer
BD Mänskliga neuroncellssorteringskit
Beskrivning
Innehåller
- PE Mouse Anti-Human CD24
- PerCP-Cy5.5 Mus Anti-Human CD271
- PerCP-Cy5.5 Mus Anti-Human CD44
- PE-Cy7 Mus Anti-Human CD15
- APC Mouse Anti-Human CD184
- PE Mus IgG1, k Isotypkontroll
- PE-Cy7 Mus IgM, k Isotypkontroll
- APC Mus IgG1, k Isotypkontroll
- Negativ kontroll CompBead Plus
- Anti-Mouse Ig, k CompBead Plus
- PerCP-Cy5.5 Mus IgG1, k Isotypkontroll
Denna metod minskar avsevärt mängden variation mellan NSC-isoleringar i motsats till traditionella metoder som manuell isolering. Dessutom kan fyra av de fem inkluderade konjugaten användas för att isolera neuroner från glia från differentierade NSC.
- NSC: er sorteras från den heterogena cellkulturen med användning av de inkluderade antikroppskonjugaten till fem cellytemarkörer
Specifikationer
Specifikationer
| Reaktivitet | Människa |
| Kvantitet | 10 tester |
| För användning med (applikation) | Designad för att möjliggöra isolering av neurala stamceller (NSC) härledda från mänskliga pluripotenta stamceller eller isolering av neuroner och gliaceller från differentierade NSC:er |
| Innehåll och lagring | 4 °C |