Läs mer
BD Mänsklig pluripotent stamcellstranskriptionsfaktoranalyssats
Kvantitet:
50 tester
Beskrivning
Innehåller
Monoklonala antikroppar, isotypkontroller, kompensationskulor, färgnings- och fixeringsbuffertar, verifierade protokoll och riktlinjer för programvaruanalys
Att utföra flerfärgsflödescytometri på mänskliga embryonala stamceller (hESCs) och inducerade pluripotenta stamceller (iPS)
- Reaktivitet: Människan
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | Nanog PE, 3/4 oktober ™PerCP-Cy 5.5, Sox2 Alexa Fluor™ 647, isotypkontrollantikroppar, BD™ CompBead Plus kompensationspartiklar, BD Cytofix™ Fixeringsbuffert, BD Perm/Wash™ |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Inkluderar | Monoklonala antikroppar, isotypkontroller, kompensationskulor, färgnings- och fixeringsbuffertar, verifierade protokoll och riktlinjer för mjukvaruanalys |
| Kvantitet | 50 tester |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Fixation Buffer
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde
Endast forskningsanvändning