Läs mer
BD Human Regulatory T Cell Sorting Kit
Produktkod. 15890459
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
15890459 1 Kit
1 options
Produktkod. 15890459
Brand: BD 560753
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Human Regulatory T Cell Sorting Cocktail (CD4 PerCP-Cy5.5, CD25 PE, CD127 Alexa Fluor™ 647), CD45RA FITC, Compensation Controls
Provides reagents that allow investigators to stain viable human peripheral blood mononuclear cells (PBMC)
Flow Cytometry, Fluorescence Activated Cell Sorting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Kit
Endast forskningsanvändning