Läs mer
BD Human Th17/Treg Phenotyping Kit
Simultaneously view TH17 and regulatory T cells in human model systems
Brand:  BD 560762
Produktkod. 15870469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11290.00 SEK
    11286.36 SEK / Varje
    Spara 3.64 SEK
    0.03% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller: Human Th17/Treg Phenotyping Cocktail (CD4 PerCP-Cy™ 5.5, IL-17A PE, FoxP3 Alexa Fluor™ 647), Human FoxP3 Buffer A (10X), Human FoxP3 Buffer B (50X), BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor
Beskrivning
Beskrivning
  • Provide a simple solution for measurement of multiple cytokines or transcriptions factors from a single sample using multicolor flow cytometry
  • Allow for staining of surface CD4 along with intracellular factors
  • Can be used to analyze ex vivo lymphoid cell samples or to monitor CD4+ T cell differentiation by cells cultured within various experimental model systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
1 Kit
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.