Läs mer
BD ICC fixeringsbuffert
Produktkod. 15826168
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
15826168 100 ml
1 options
Innehåller formalin, som är skadligt och misstänkt cancerframkallande
Produktkod. 15826168 Leverantör BD Leverantörsnummer 550010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Innehåller formalin, som är skadligt och misstänkt cancerframkallande
För cytokinimmunocytokemisk färgning
Användbar för fixering av ofärgade celler vidhäftade på mikroskopiska objektglas
  • Neutral pH-buffrad saltlösning
  • Används för att bevara lymfoida celler från människor och gnagare
Immuncytokemi (cytospins)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Produkttyp Fixeringsbuffert
Kvantitet 100 ml
För användning med (applikation) Fixering av ofärgade celler på objektglas för cytokinimmunocytokemisk färgning
Endast forskningsanvändning