Läs mer
BD IMag™ Buffert
Produktkod. 15951250
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15951250 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 15951250 Leverantör BD Leverantörsnummer 552362
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
För optimal märkning av leukocyter med hjälp av BD IMag partiklar och för optimal magnetisk cellseparation med hjälp av BD IMagnet™ Cellseparationsmagnet
En 10X lösning innehållande bovint serumalbumin, EDTA och natriumazid i fosfatbuffrad saltlösning (PBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Magnetisk cellseparation