Läs mer
BD IMag™ Monocyte Enrichment Set
Optimized for used with IMagnet, and contains sufficient reagents to label 10e9 peripheral blood mononuclear cells
Brand:  BD 558454
Produktkod. 15869398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9950.00 SEK
    9946.72 SEK / Varje
    Save 3.28 SEK
    0.03% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller:
  • Human Monocyte Enrichment Cocktail
  • Biotin Mouse Anti-Human CD41a
  • Streptavidin Particles Plus - DM
Beskrivning
Beskrivning
Human Monocyte Enrichment Cocktail containing biotinylated monoclonal antibodies recognizes antigens expressed on erythrocytes and peripheral leukocytes.
  • Used for the negative selection of monocytes from peripheral blood
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Monoclonal
5 mL Each
Förvara outspädd vid 4 °C.
Affinity Purified