Läs mer
BD Jurkat Cell Lysate
Produktkod. 15815939
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
15815939 500 μg
1 options
Produktkod. 15815939 Leverantör BD Leverantörsnummer 611451
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Convenient to use and useful control for western blotting application
  • Source is rich in endogenously expressed proteins
  • Provided in denatured format allowing for immediate loading onto SDS-PAGE gel
  • Storage buffer: SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
  • Concentration: 1mg/mL
Routinely tested western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad T-cell Leukemia
Kvantitet 500 μg
Förvaringsbuffert 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Värd art Human
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring -20°C