Läs mer
BD Leukocytaktiveringscocktail, med BD GolgiPlug™
Produktkod. 15886328 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886328 2 x 100 μL Varje
1 options
Produktkod. 15886328 Leverantör BD Leverantörsnummer 550583
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Forbolester PMA, kalciumjonofor (jonomycin), proteintransporthämmare BD GolgiPlug™ (brefeldin A)
För att framkalla primärt cytokinsvar från T-celler
  • Färdig att använda polyklonal cellaktiveringsblandning
  • Stimulerar celler och producerar cytokin
  • Lokaliserar cytokiner genom proteintransportinhibitorkomponent
  • Blockerar intracellulära proteintransportprocesser
  • Förbättrar detekterbarheten av cytokinproducerande celler genom immunfluorescerande färgning och flödescytometrisk analys
Intracellulär färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -80 °C
pH 7.2
Kvantitet 2 x 100 μL
Endast för användning inom forskning