Läs mer
BD Luer-Lok™ Disposable Syringes without Needles
Produktkod. 10024564
Volym (metrisk):
3 mL
Examen:
0.10 mL
Anslutningstyp:
Luer Lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10024564
Brand: BD 309585
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available
  • Supplied with tip shield
  • All syringes are for general purposes
  • 14-827-52 control syringe
  • Slip tip, Luer-Lok™ tip/cap available separately
Syringes with two capacities listed are dual scale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Examen 0.10 mL
Nålpunktsnummer No Needle Included
Volym (metrisk) 3 mL
Anslutningstyp Luer Lock