Läs mer
Lyseringsbuffert, BD
Produktkod. 15838518
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
15838518 100 ml
1 options
Produktkod. 15838518 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 555899
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Buffert ammoniumkloridbaserat lyseringsreagens
  • Koncentration: 10x
  • Lyserar röda blodkroppar efter monoklonal antikroppsfärgning vid spädning
  • Upprätthåller leukocyternas livsduglighet efter lysering av röda blodkroppar
  • Lyseringslösning resulterar i god ljusspridningsseparation av lymfocyter, RBC-rester genom flödescytometri
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Innehåll och lagring 4 °C
Formatera Vätska
Kvantitet 100 ml
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Lysisbuffert
Endast för forskning.