Läs mer
BD Macro-Vue™ Modell 51 RPR Korttestrotatorpaket
Produktkod. 12744467
Change view
Hastighetsintervall:
100 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
12744467 100 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 12744467 Leverantör BD Leverantörsnummer 278051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med BD Macro-Vue RPR och andra korttestsatser
  • Rotatorpaket L4978051 innehåller en rotator, en 5 x 7 tum. Plattform och ett luftfuktande skydd
  • Tillgängligt finns också ett tillbehörspaket L4977979 som innehåller en 7 x 15 i rotatorplattform och två befuktningsöverdrag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 100 varv/min
Produkttyp Rotatorpaket
Inkluderar 1 Luftfuktande lock