Läs mer
BD Macro-Vue™ RPR Kort och komponenter
Produktkod. 17352421
Change view
Kvantitet:
10-pack
Typ:
RPR Kontrollkort
Produktkod. Kvantitet Typ
17352421 10-pack RPR Kontrollkort
1 options
Produktkod. 17352421 Leverantör BD Leverantörsnummer 276709
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För storskalig testning i folkhälso- och kliniska laboratorier
RPR Kortantigensuspension är en kolpartikelkardiolipinantigen1 som detekterar reagin, en antikroppsliknande substans som finns i serum eller plasma från syfilitiska personer, och ibland i serum eller plasma från personer med andra akuta eller kroniska tillstånd. Reaginet binder till testantigenet, som består av kardiolipin-lecitin-belagda kolesterolpartiklar, vilket orsakar makroskopisk flockning.
  • CLIA-komplexitet: Måttlig
  • Icke-treponemalt test
  • För serologisk detektering av syfilis enligt beskrivningen i A Manual of Tests for Syphilis†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekterbara analyter Reagin (Syfilis)
Typ RPR Kontrollkort
För användning med (applikation) För storskalig testning i folkhälso- och kliniska laboratorier
Inkluderar BD Macro-Vue RPR kontrollkort, 18 mm cirkel
Kvantitet 10-pack