Läs mer
BD Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm Circle Card Tests: Antigen Suspension
Produktkod. 17352451
Change view
Kvantitet:
3 ml ampull 10/sp
3mL ampull 3/sp
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17352451 3mL ampull 3/sp
17342451 3 ml ampull 10/sp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
RPR Card Antigen Suspension innehåller natriumazid, som är skadligt vid förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparrör för att bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med en stor volym vatten för att förhindra ansamling av azid.
Produktkod. 17352451 Leverantör BD Leverantörsnummer 270333
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
RPR Card Antigen Suspension innehåller natriumazid, som är skadligt vid förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparrör för att bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med en stor volym vatten för att förhindra ansamling av azid.
Nontreponemal testprocedur för serologisk detektion av syfilis
RPR Card antigen suspension är en kolpartikel kardiolipin antigen1 som detekterar reagin, en antikroppsliknande substans som finns i serum eller plasma från syfilitiska personer. Reaginet binder till testantigenet, som består av kardiolipin-lecitin-belagda kolesterolpartiklar, vilket orsakar makroskopisk flockning.
  • Rekommenderas när venös blodinsamling används och en stor volym serum tillgängligt, till exempel i folkhälso- och kliniska laboratorier
  • Olika RPR Korttestsatser finns tillgängliga med alla nödvändiga tillbehör för att utföra proceduren
  • Ett brett utbud av kitstorlekar finns tillgängliga
  • Antigen och testkomponenter kan köpas separat
  • Testkort finns i 10, 15 och 30 spotkort
  • BD Dispenstirs™ ingår i tester för att fungera som pipetterings- och spridningsanordningar
  • När provet innehåller antikropp sker flockning med koagglutination av kolpartiklar av RPR Kortantigen, som visas som svarta klumpar mot vit bakgrund av kortet
  • Icke-reaktiva prover verkar ha en jämn ljusgrå färg
  • I speciella situationer när icke-treponemala testresultat behövs snabbt och provet tas som EDTA-plasma, RPR 18 mm Circle Card Test kan användas om testet utförs inom 24 timmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekterbara analyter Reagin (Syfilis)
Typ Antigensuspension
Formulering Kardiolipin 0,003 %, Lecitin 0,020 till 0,022 %, Kolesterol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Träkol 0,02 % Klorid, 0,02 % Distillerad, 1 Vatten
För användning med (applikation) Serologisk upptäckt av syfilis
Kvantitet 3mL ampull 3/sp
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD BBL RPR Card Antigen Suspension, 3 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide