Läs mer
BD Macro-Vue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm cirkelkorttest: kort
Produktkod. 17372451
Change view
Inkluderar:
Ampuller Antigen 3 x 3mL, 20 g dispenseringsnål, Antigen dispenseringsflaska, 50 kort med tio 18 mm cirkelfläckar vardera
Två 3mL ampuller Antigen, 20G. dispenseringsnål, antigen dispenseringsflaska, omrörare, 30 kort med tio 18 mm cirkelfläckar vardera, 300 0,05 ml kapillärer
Kvantitet:
300 tester
500 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Kvantitet
17372451 Ampuller Antigen 3 x 3mL, 20 g dispenseringsnål, Antigen dispenseringsflaska, 50 kort med tio 18 mm cirkelfläckar vardera 500 tester
17362451 Två 3mL ampuller Antigen, 20G. dispenseringsnål, antigen dispenseringsflaska, omrörare, 30 kort med tio 18 mm cirkelfläckar vardera, 300 0,05 ml kapillärer 300 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
RPR Card Antigen Suspension innehåller natriumazid, som är skadligt vid förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparrör för att bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med en stor volym vatten för att förhindra ansamling av azid.
Produktkod. 17372451 Leverantör BD Leverantörsnummer 275005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
RPR Card Antigen Suspension innehåller natriumazid, som är skadligt vid förtäring. Vid kontakt med syror frigörs mycket giftig gas. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket vatten. Natriumazid kan reagera med bly- och kopparrör för att bilda högexplosiva metallazider. Vid kassering, spola med en stor volym vatten för att förhindra ansamling av azid.
Nontreponemal testprocedur för serologisk detektion av syfilis
  • Rekommenderas när venös blodinsamling används och en stor volym serum tillgängligt, till exempel i folkhälso- och kliniska laboratorier
  • Olika RPR Korttestsatser finns tillgängliga med alla nödvändiga tillbehör för att utföra proceduren
  • Ett brett utbud av kitstorlekar finns tillgängliga
  • Antigen och testkomponenter kan köpas separat
  • Testkort finns i 10, 15 och 30 spotkort
  • BD Dispenstirs™ ingår i tester för att fungera som pipetterings- och spridningsanordningar
  • När provet innehåller antikropp sker flockning med koagglutination av kolpartiklar av RPR Kortantigen, som visas som svarta klumpar mot vit bakgrund av kortet
  • Icke-reaktiva prover verkar ha en jämn ljusgrå färg
  • I speciella situationer när icke-treponemala testresultat behövs snabbt och provet tas som EDTA-plasma, RPR 18 mm Circle Card Test kan användas om testet utförs inom 24 timmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekterbara analyter Reagin (Syfilis)
Typ RPR Korttestsats
Formulering Kardiolipin 0,003 %, Lecitin 0,020 till 0,022 %, Kolesterol 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Träkol 0,02 % Klorid, 0,02 % Distillerad, 1 Vatten
För användning med (applikation) Serologisk upptäckt av syfilis
Inkluderar Ampuller Antigen 3 x 3mL, 20 g dispenseringsnål, Antigen dispenseringsflaska, 50 kort med tio 18 mm cirkelfläckar vardera
Kvantitet 500 tester
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kit RPR Card Test No 110 500 Tests
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide