Läs mer
BD Microtainer™ Kontaktaktiverad Lancet
Produktkod. 16685623
Change view
Djup (metrisk) nål:
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
Nålmätare:
16,5 g
21 g
30 g
Färg:
Blått
Lila
Rosa
Typ av flöde:
Högt flöde
Lågt flöde
Medelflöde
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metrisk) nål Nålmätare Färg Typ av flöde
16685623 1,5 mm 30 g Lila Lågt flöde
16695623 1,8 mm 21 g Rosa Medelflöde
16605633 2,0 mm 16,5 g Blått Högt flöde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16685623 Leverantör BD Leverantörsnummer 366592
 Begränsad artikel
I lager
Designad med en positiv patientupplevelse i åtanke. BD™ Microtainer™ Kontaktaktiverad lansett underlättar ett konsekvent punkteringsdjup och exakt positionering för att minimera sannolikheten för att behöva upprepa punkteringen. Har ett ergonomiskt grepp och automatisk lansettindragning.
Dessa kontaktaktiverade lansetter är en del av BD Microtainer™ Kapillärproduktlinje. Detta system är designat för att ge säkerhet, noggrannhet och komfort för provtagning och insamling av kapillärblod, för att möta varierande provkrav och tillgodose behoven hos de mest ömtåliga patienterna.
  • Har en ergonomisk design för ett bekvämt, säkert grepp som minimerar glidning vid punktering
  • Intuitiv, ettstegsprocedur möjliggör snabba, exakta punkteringar med minimal träning
  • Aktiveras endast när den är placerad och pressad mot huden
  • Ger ett konsekvent punkteringsdjup, oberoende av läkarens teknik
  • Täcker endast ett litet område för förbättrad synlighet av platsen och mer exakt positionering
  • Design förhindrar att produkten återanvänds, vilket minskar risken för kontaminering
  • Automatisk indragning av lansetten i enheten minimerar risken för skador
  • Partinumret är laseretssat på varje lansett för enklare spårning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
Depth (engelska) Nål 0,05 tum.
Disponibel Engångsbruk
Djup (metrisk) nål 1,5 mm
Produkttyp Kontaktaktiverad lansett med automatisk/permanent nålindragning
Typ av flöde Lågt flöde
För användning med (applikation) Säkert för läkare och patient
Nålmätare 30 g
Kvantitet 200 pack
Bredd (metrisk) kniv 0.3mm
Sterilitet Sterila