Läs mer
BD Microtainer™ Kontaktaktiverad Lancet
Djup (metrisk) nål:
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
Nålmätare:
16,5 g
21 g
30 g
Färg:
Blått
Lila
Rosa
Typ av flöde:
Högt flöde
Lågt flöde
Medelflöde
Beskrivning
Dessa kontaktaktiverade lansetter är en del av BD Microtainer™ Kapillärproduktlinje. Detta system är designat för att ge säkerhet, noggrannhet och komfort för provtagning och insamling av kapillärblod, för att möta varierande provkrav och tillgodose behoven hos de mest ömtåliga patienterna.
- Har en ergonomisk design för ett bekvämt, säkert grepp som minimerar glidning vid punktering
- Intuitiv, ettstegsprocedur möjliggör snabba, exakta punkteringar med minimal träning
- Aktiveras endast när den är placerad och pressad mot huden
- Ger ett konsekvent punkteringsdjup, oberoende av läkarens teknik
- Täcker endast ett litet område för förbättrad synlighet av platsen och mer exakt positionering
- Design förhindrar att produkten återanvänds, vilket minskar risken för kontaminering
- Automatisk indragning av lansetten i enheten minimerar risken för skador
- Partinumret är laseretssat på varje lansett för enklare spårning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Depth (engelska) Nål | 0,05 tum. |
| Djup (metrisk) nål | 1,5 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Typ av flöde | Lågt flöde |
| För användning med (applikation) | Säkert för läkare och patient |
| Nålmätare | 30 g |
| Kvantitet | 200 pack |
| Sterilitet | Sterila |
| Bredd (metrisk) kniv | 0.3mm |
| Visa mer |