Innehåller
Antikoagulant/spädningsmedel, buffertlösning, långtidsförvaringslösning (LTSS), RNase-lösning, mus-anti-CD71-antikropp, DNA-färgning, blodplättsantikropp, biologiska standarder (positiva kontrollprover, negativa kontrollprover, CD71-negativa inställningsprover och malaria biostandard blodprover), CD-ROM
- Reaktivitet: mus
- Storlek: 60 tester
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RUO |
| Innehåll och lagring | -75° till -85 °C |
| Inkluderar | Antikoagulant/spädningsmedel, buffertlösning, långtidsförvaringslösning (LTSS), RNase-lösning, mus Anti-CD71-antikropp, DNA-färgning, blodplättsantikropp, biologiska standarder, CD-ROM |
| För användning med (applikation) | För beredning av musblodprover |
| Antal tester | 60 |
| Kvantitet | 60 tester |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |