Läs mer
BD MitoScreen Flow Cytometri Kit för detektion av mitokondriell membranpotential
Produktkod. 15896598 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15896598 100 tester
1 options
Produktkod. 15896598 Leverantör BD Leverantörsnummer 551302
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
JC-1 färgämne och analysbuffert
Innehåller JC-1, som har optimerats för användning i flödescytometri, och 10 analysbuffertar
  • Innehåller 100 % JC-1 (5,5',6,6'-tetraklor-1,1',3,3'-tetraetylbensimidazolkarbocyaninjodid) färgämne, ett irriterande ämne
  • JC-1, typiskt exciterad med 488 nm linje av en argonjonlaser medan den monomera formen emitterar vid 527 nm och J-aggregat vid 590 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RUO
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Inkluderar JC-1 färgämne och analysbuffert: 100 % JC-1 (5,5',6,6'-tetraklor-1,1',3,3'-tetraetylbensimidazolkarbocyaninjodid) färgämne, ett irriterande ämne
Antal tester 100
Kvantitet 100 tester
För användning med (utrustning) Flödescytometer