Läs mer
BD Möss hematopoetiska stam- och stamcellsisoleringskit
Produktkod. 15810249 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
15810249 100 tester
1 options
Produktkod. 15810249 Leverantör BD Leverantörsnummer 560492
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller
Monoklonala antikroppar, isotypkontroller och andra färgningsverktyg, flödescytometrikompensationskulor, protokoll och analysriktlinjer
För hög renhetsisolering av hematopoetiska stamceller och stamceller (HPC och HSC) från benmärg
För att utföra flerfärgsflödescytometrisk cellsortering av hematopoetiska progenitorceller (HPC) och hematopoetiska stamceller (HSC) från benmärgsprover från mus
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering CD34 FITC, c-Kit PE, Sca-1 PE-™Cy 7 och Lineage Cocktail APC, isotypkontroller, 7-AAD, BD™ CompBead kompensationspartiklar
För användning med (applikation) Flödescytometri
Inkluderar Monoklonala antikroppar, isotypkontroller och andra färgningsverktyg, flödescytometrikompensationskulor, protokoll och analysriktlinjer
Kvantitet 100 tester
Endast forskningsanvändning