Läs mer
BD Mus IFN-γ ELISA Kit II
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
Innehåller
Stopplösning, standard/provspädningsmedel, TMB enstegs substratreagens, detektionsantikropp biotin anti-mus IFN-gamma, mus IFN-gamma standard, ELSIA spädningsmedel III, enzymkoncentrat streptavidin-HRP, tvättkoncentrat, mus IFN-g antikropp belagd platta
De BD OptEIA™ testet är en fastfassandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).
- 30 kD homodimert protein, som visas genom SDS-PAGE-analys
- Använder en monoklonal antikropp specifik för mus IFN-γ belagd på en 96-brunnars platta
Användningsområden:
Enzymkopplad immunosorbentanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IFN-gamma |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Stopplösning, standard/provspädningsmedel, TMB enstegssubstratreagens, detektion Antikropp Biotin Anti-Mus IFN-gamma, Mus IFN-gamma-standard, ELISA spädningsmedel III, Enzymkoncentrat Streptavidin HRP, tvättkoncentrat (20X), Mus IFN-g Antibody-belagd platta |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av mus IFN-gamma, ELISA |
| Produkttyp | Mus IFN-gamma ELISA kit II |
Endast forskningsanvändning