Läs mer
BD Mus IL-10; ELISA Uppsättning
Kvantitet:
20 plattor
Beskrivning
Innehåller
- Capture Antibody: Anti-human IL-10 monoklonal antikropp
- Detektionsantikropp: Biotinylerad anti-human IL-10 monoklonal antikropp
- Enzymreagens: Streptavidin-pepparrotsperoxidaskonjugat (SAv-HRP)
- Standarder: Rekombinant mus IL-10, lyofiliserad
- Instruktion / Analyscertifikat
- Innehåller komponenter som är nödvändiga för att utveckla enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA )
- För naturlig eller rekombinant mus IL-10 i serum, plasma och cellkultursupernatanter
Enzymkopplad immunosorbentanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mus IL-10 ELISA uppsättning |
| Tillräckligt för | 20 96-brunnars tallrikar |
| För användning med (applikation) | Att utvecklas ELISA för naturlig eller rekombinant mus IL-10 i serum, plasma och cellkultursupernatanter |
| Kit Innehåll | anti-mus IL-10 monoklonal (infångnings-) antikropp, Biotinylerad anti-mus IL-10 monoklonal (detektion) antikropp, Instruktions-/analysintyg, Lyofiliserad rekombinant mus IL-10 (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Kvantitet | 20 plattor |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
Endast forskningsanvändning