Läs mer
BD Mus intracellulära CytoKine-1 positiva kontrollceller, MiCK-1
Produktkod. 15887818 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
15887818 1 mL
1 options
Produktkod. 15887818 Leverantör BD Leverantörsnummer 554652
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller∽ 5 x 106 fixerade, icke-permeabiliserade muslymfoida celler
  • Celler uttrycker lätt detekterbara nivåer av intracellulär IL-2, TNF och IFN-Λ
  • Framställd genom att stimulera musmjälteceller i närvaro av en proteintransportinhibitor
  • Innehåller en mätbar andel cytokinproducerande celler
  • Lagringsbuffert: fryst i FBS och 10 % DMSO
    • Intracellulär färgning (flödescytometri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusbrun
Koncentration 5 x 106 celler/ml
Upptäcker IL-2, TNF och IFN-L
För användning med (applikation) Intracellulär färgning
Kvantitet 1 mL
Innehåll och lagring ≈5 x 106 aktiverade mussplenocyter (20 testprover vid 2,5 x 105 celler per test) fixerade och suspenderade i 1 ml. -80 °C
Formatera Fryst
Endast för forskning.