Läs mer
BD Mus intracellulära CytoKine-2 positiva kontrollceller, MiCK-2
Handla allt BD Biosciences ProdukterBeskrivning
- Celler uttrycker lätt detekterbara nivåer av intracellulär IL-4, IL-10 eller GM-CSF
- Framställd genom att stimulera musmjälteceller i närvaro av en proteintransportinhibitor
- Innehåller mätbara proportioner av cytokinproducerande celler
- Lagringsbuffert: fryst i FBS och 10 % DMSO
Intracellulär färgning (flödescytometri)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusbrun |
| Koncentration | 5 x 106 celler/ml |
| Upptäcker | IL-4, IL-10 eller GM-CSF |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning |
| Kvantitet | 1 mL |
| Innehåll och lagring | ≈5 x 106 aktiverade mussplenocyter (20 testprover vid 2,5 x 105 celler per test) fixerade och suspenderade i 1 ml. -80 °C |
| Formatera | Fryst |
Endast för forskning.