Learn More
BD Mus intracellulära CytoKine-3 positiva kontrollceller, MiCK-3
Sfoglia Tutto BD Biosciences ProdottiDescrizione
- Celler upptäcker lätt nivåer av intracellulär IL-1α IL-6, IL-12, MCP-1 eller TNF
- Innehåller mätbara proportioner av cytokinproducerande celler
- Lagringsbuffert: fryst i FBS och 10 % DMSO
Intracellulär färgning (flödescytometri)
Specifica
Specifica
| Färg | Ljusbrun |
| Koncentration | 5 x 106 celler/ml |
| Upptäcker | IL-la, IL-6, IL-12, MCP-1 eller TNF |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning |
| Kvantitet | 1 mL |
| Innehåll och lagring | ≈5 x 106 aktiverade musmakrofager (20 testprover med 2,5 x 105 celler/test) fixerade och suspenderade i 1 ml. -80 °C |
| Formatera | Fryst |
Endast för forskning.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?